Lävulinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
A10813.0B
A10813.0I
A10813.30
AB117534.0250
A10813.0BEA
214
CHF
A10813.0B
A10813.0I
A10813.30
ABCRAB117534.0250
Lävulinsäure ≥98%
Lävulinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Formel:
C₅H₈O₃ MW: 116,12 g/mol Siedepunkt: 245…246 °C Melting Pt: 26…31 °C Dichte: 1.134 Flash-Pt: 137 °C (278 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002796 CAS-Nummer: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,5472 |