4-Brombutyronitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Brombuttersäurenitril
A10674.30EA 1150 CHF
A10674.30 A10674.18 A10674.09
4-Brombutyronitril ≥97%
4-Brombutyronitril
Formel: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Siedepunkt: 204…206 °C
Dichte: 1,491
Flash-Pt: 103 °C (217 °F)
MDL Number: MFCD00001971
CAS-Nummer: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III