Dysprosium, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm, Dicke 3.18 mm

Lieferant: Thermo Scientific

45735.KSEA 2900 CHF
45735.KS
Dysprosium, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm, Dicke 3.18 mm
Dysprosium
Formel: Dy
MW: 162,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR