Salpetersäure standardisierte Lösung 2.0 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Nitric acid solution
44528.AP 44528.K2
44528.APEA 82.6 CHF
44528.AP 44528.K2
Salpetersäure standardisierte Lösung 2.0 N
Salpetersäure
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.06 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formel: HNO₃
Dichte: 1.06
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,II