Methyllävulinat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
4-Ketovaleric acid methyl ester, 4-Oxopentanoic acid methyl ester, Methyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl 4-oxovalerate, Levulinic acid methyl ester
43397.22
43397.14
43397.22EA
345
CHF
43397.22
43397.14
Methyllävulinat ≥99%
Methyllävulinat
Purity: 99+%
CAS No.: 624-45-3
Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 72°(161.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Odour: Pleasant
Boiling Point: 191°
MDL No.: MFCD00017499
Formel:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Siedepunkt: 191 °C Melting Pt: –24 °C Dichte: 1.05 Flash-Pt: 72 °C (161.6 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017499 CAS-Nummer: 624-45-3 EINECS: 210-846-4 |