Salpetersäure standardisierte Lösung 0.1 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Nitric acid solution
35626.AP 35626.K2
35626.APEA 85.4 CHF
35626.AP 35626.K2
Salpetersäure standardisierte Lösung 0.1 N
Salpetersäure
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formel: HNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable