Indium-Zinn-Legierung (52:48 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
18159.09
18159.50
18159.09EA
161
CHF
18159.09
18159.50
Indium-Zinn-Legierung (52:48 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis), Barren
Indium-Zinn-Legierung (52:48 gew.%), eutektisch
Purity: 99.99%
Molecular Formula: In:Sn; 52:48 wt%
Melting Point: 117°
MDL No.: MFCD00144477