Chromhexacarbonyl ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13061.03
13061.09
13061.18
13061.03EA
58.4
CHF
13061.03
13061.09
13061.18
Chromhexacarbonyl ≥99%
Chromhexacarbonyl
Purity: 99%
CAS No.: 13007-92-6
Molecular Formula: C6CrO6
Formula Weight: 220.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.77
Appearance: White
Melting Point: ca 152° dec.
UN No.: 3466
MDL No.: MFCD00010945
Formel:
C₆CrO₆ Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 152 °C (Zers.) Dichte: 1,77 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010945 CAS-Nummer: 13007-92-6 EINECS: 235-852-4 UN: 3466 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02253 |