Zinkiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 162 CHF
11661.18 11661.30
Zinkiodid ≥98%
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Siedepunkt: 625 °C (Zers.)
Melting Pt: 446
Dichte: 4.74
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
Merck Index: 14,10140