Tetrafluorborsäure ≥48% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Fluoboric acid
11484.18 11484.36 11484.57
11484.18EA 81.6 CHF
11484.18 11484.36 11484.57
Tetrafluorborsäure ≥48% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrafluorborsäure
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
Bitte beachten Incompatible with strong bases, oxidising agents and acids.
Formel: HBF₄
MW: 87,81 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (dec.)
Dichte: 1.4
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011345
CAS-Nummer: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (weight/weight) 48% min