p-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
417481000 417480250
ACRO417481000EA 80.8 CHF
ACRO417481000 ACRO417480250
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid 99+%
p-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
Melting Pt: 275 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013002
CAS-Nummer: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %