N-Methylformamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Formmethylamide, Formic acid methylamide
414331000 414330010
ACRO414331000EA 32.6 CHF
ACRO414331000 ACRO414330010
N-Methylformamid 99%
N-Methylformamid
Formel: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Siedepunkt: 199…201 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –3.2 °C
Dichte: 1.003 g/cm³
Flash-Pt: 111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003280
CAS-Nummer: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Merck Index: 13,00061
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %