(4-Hydroxyphenoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
412090250
412090050
ACRO412090250EA
185
CHF
ACRO412090250
ACRO412090050
(4-Hydroxyphenoxy)essigsäure 98%
(4-Hydroxyphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OH))OCH₂COOH MW: 168,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014362 CAS-Nummer: 1878-84-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 156 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |