3,5-Dichlorsalicylaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 55.1 CHF
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorsalicylaldehyd 98+%
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 723 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003320
CAS-Nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %