4-Cyanphenylisocyanat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
405970050
405970250
ACRO405970050EA
137
CHF
ACRO405970050
ACRO405970250
4-Cyanphenylisocyanat 95%
4-Cyanphenylisocyanat
Formel:
C₈H₄N₂O MW: 144.13 g/mol Siedepunkt: 123 °C (12 mmHg) Melting Pt: 102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
40465-45-0 EINECS: 254-934-0 UN: 2206 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Crystalline needles or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 106 °C |
GC | ≥94 % |