2-Amino-1,3-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050 401030250
ACRO401030050EA 69 CHF
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propandiol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 52…56 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %