3-Brom-N-methylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
387360010 387360050
ACRO387360010EA 54.6 CHF
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Brom-N-methylanilin 98%
3-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
MDL Number: MFCD05664376
CAS-Nummer: 66584-32-5
UN: 2810
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %