Butyllithium 2.7 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
378931000 378938000
378931000.EA 50.3 CHF
378931000. 378938000.
Butyllithium 2.7 M in Toluol, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.62 to 2.75 M
Free base ≤1.0 %