3-Fluor-p-anisidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
375880010 375880050
ACRO375880010EA 39.7 CHF
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluor-p-anisidin 99%
3-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 81…84 °C
MDL Number: MFCD00075040
CAS-Nummer: 366-99-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %