1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO356650100EA 191 CHF
ACRO356650100
1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat 98%
1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₀H₃₉ClN₂·1H₂O
MW: 361,01 g/mol
MDL Number: MFCD07773044
CAS-Nummer: 404001-62-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water 3 to 5 % (K.F.)