1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO354181000EA 1080 CHF
ACRO354181000 ACRO354180250 ACRO354180050
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formel: C₁₀H₁₉F₆N₂P
MW: 312,24 g/mol
Melting Pt: –73,5 °C
Dichte: 1,3045 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093296
CAS-Nummer: 304680-35-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
NMR ≥98.5 %