4-Chlorbutyronitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 22.1 CHF
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorbutyronitril 97%
4-Chlorbutyronitril
Formel: C₄H₆ClN
Siedepunkt: 195…197 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -44 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001972
CAS-Nummer: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %