N-Methylethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Ethylmethylamine
314680050 314680250
ACRO314680050EA 82.4 CHF
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Methylethylamin 97%
N-Methylethylamin
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Siedepunkt: 33…34 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.68 g/cm³
Flash-Pt: <–34 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
UN: 2733
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %