Benzoylisocyanat 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
314280050 314280010
ACRO314280050EA 99.5 CHF
ACRO314280050 ACRO314280010
Benzoylisocyanat 90% tech.
Benzoylisocyanat
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 94…96 °C (21 mmHg)
Melting Pt: 28…29 °C
Dichte: 1.17 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002032
CAS-Nummer: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %