3-Cyanphenylisocyanat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Cyanophenylisocyanate, 3-Isocyanatobenzonitrile
314180050 314180010
ACRO314180050EA 110 CHF
ACRO314180050 ACRO314180010
3-Cyanphenylisocyanat 97%
3-Cyanphenylisocyanat
Formel: C₈H₄N₂O
MW: 144.13 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 49…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013856
CAS-Nummer: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %