Ethoxytrimethylsilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 19.1 CHF
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Ethoxytrimethylsilan 95%
Ethoxytrimethylsilan
Formel: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009069
CAS-Nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %