Tris(pentafluorphenyl)phosphin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
313160010 313160050
ACRO313160010EA 57.5 CHF
ACRO313160010 ACRO313160050
Tris(pentafluorphenyl)phosphin 97%
Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈F₁₅P
Melting Pt: 108…110 °C
MDL Number: MFCD00079654
CAS-Nummer: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 119 °C
GC ≥96.0 %