Tris(4-fluorphenyl)phosphin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
306340010 306340050
ACRO306340010EA 49.5 CHF
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorphenyl)phosphin 98+%
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013553
CAS-Nummer: 18437-78-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %