3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 45.8 CHF
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.67 g/cm³
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009905
CAS-Nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %