5-Phenyl-1H-tetrazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
263720050 263720250 263721000
ACRO263720050EA 22.7 CHF
ACRO263720050 ACRO263720250 ACRO263721000
5-Phenyl-1H-tetrazol 99%
5-Phenyl-1H-tetrazol
Formel: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 222 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022388
CAS-Nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %