2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
263540050
263540250
ACRO263540050EA
39.7
CHF
ACRO263540050
ACRO263540250
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C (.1 mmHg) Melting Pt: 50…54 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042290 CAS-Nummer: 74457-86-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |