di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium tetraborate tetrahydrate
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 112 CHF
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat 99.5%, reinst
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Melting Pt: 850 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm