Trichlormethylchlorformiat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
243310100 243311000
ACRO243310100EA 49.5 CHF
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichlormethylchlorformiat 99%
Trichlormethylchlorformiat
Formel: C₂Cl₄O₂
Siedepunkt: 128 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1.64 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00015553
CAS-Nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %