o-Phenetidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
233480050 233485000
ACRO233480050EA 25.8 CHF
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Phenetidin 99%
o-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
MDL Number: MFCD00007689
CAS-Nummer: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07372
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %