Neutralrot, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
229810250 229811000
ACRO229810250EA 102 CHF
ACRO229810250 ACRO229811000
Neutralrot, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Melting Pt: 290 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %