Chenodesoxycholsäure 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
228770050 228770250 228771000
ACRO228770050EA 119 CHF
ACRO228770050 ACRO228770250 ACRO228771000
Chenodesoxycholsäure 97+%
Chenodesoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Melting Pt: 162…168 °C
Dichte: 1.162
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064142
CAS-Nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Specific optical rotation +9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with NaOH ≥97.0 % (on dried basis)