HIV Blot 2.2
Lieferant: MP Biomedicals
11032-018 11032-036
11032-018EA 852 CHF
11032-018 11032-036
HIV Blot 2.2
Blotting-Kits
HIV Blot 2.2 ist ein qualitativer Enzymimmunoassay für den In vitro Nachweis von Antikörpern gegen das humane Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) und Typ 2 (HIV-2) in menschlichem Serum oder Plasma. Es ist nicht für die Diagnose oder Prognose von Krankheiten bestimmt.
Die abgetrennten spezifischen HIV-1-Virusantigene, die über Elektrophorese- und Elektrotransblot-Verfahren auf die Streifen eingearbeitet werden, ermöglichen in Kombination mit einem spezifischen HIV-2-synthetischen Peptid auf demselben Streifen eine weitere Abgrenzung der Antikörperreaktionen auf spezifische Virusproteine. Jeder Streifen verfügt außerdem über eine interne Kontrolle zur Aufnahme von Proben, um das Risiko falsch negativer Ergebnisse aufgrund von Bedienungsfehlern zu minimieren und die Probenzugabe sicherzustellen.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.