N,N-Dimethylethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
219292500 219290010
ACRO219292500EA 56.9 CHF
ACRO219292500 ACRO219290010
N,N-Dimethylethylamin 99%
N,N-Dimethylethylamin
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0.675 g/cm³
Flash-Pt: –36 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009039
CAS-Nummer: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3715 to 1.3735 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %