Phenylchlorformiat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
218212500 218210010
ACRO218212500EA 102 CHF
ACRO218212500 ACRO218210010
Phenylchlorformiat 99%
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 188…189 °C (1013mbar)
Melting Pt: –28 °C
Dichte: 1.244 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000637
CAS-Nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA