Ethylmethacrylat 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
215830010 215835000
ACRO215830010EA 86.3 CHF
ACRO215830010 ACRO215835000
Ethylmethacrylat 99% stabilisiert
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 118…119 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009161
CAS-Nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ