Butyllithium 2.5 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 64.1 CHF
213351000. 213358000. 213350500.
Butyllithium 2.5 M in Hexanen, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Siedepunkt: 60…80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %