Ursodesoxycholsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
208590010 208590050 208590250
ACRO208590010EA 32.6 CHF
ACRO208590010 ACRO208590050 ACRO208590250
Ursodesoxycholsäure 99%
Ursodesoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Siedepunkt: 547 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 203…206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003680
CAS-Nummer: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Specific optical rotation +58° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %