Squalen 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
207471000 207470025 207475000
ACRO207471000EA 77.2 CHF
ACRO207471000 ACRO207470025 ACRO207475000
Squalen 99+%
Squalen
Formel: C₃₀H₅₀
Siedepunkt: 285 °C (25 mmHg)
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0.855 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008912
CAS-Nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value 360 to 400 g I2/100 g
Peroxide value ≤2 meq/kg
Saponification value ≤1 mg KOH/g