5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
203250050 203250250
ACRO203250050EA 169 CHF
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 143…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006108
CAS-Nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %