Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TrimethylsilyliodidTMISTrimethyliodsilan
187491000.EA 525 CHF
187491000. 187490050. 187490250. 187492500.
Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Melting Pt: ? 0 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flash-Pt: –31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper