m-Phenetidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-3-ethoxybenzene, 3-Ethoxyaniline
186720250 186720050
ACRO186720250EA 132 CHF
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Phenetidin 98%
m-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007785
CAS-Nummer: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %