Benzyltributylammoniumchlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO186155000EA 90.8 CHF
ACRO186155000 ACRO186151000
Benzyltributylammoniumchlorid 98+%
Benzyltributylammoniumchlorid
Formel: C₁₉H₃₄ClN
MW: 311,94 g/mol
Melting Pt: 155…163 °C
MDL Number: MFCD00011849
CAS-Nummer: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %