Butyllithium 1.6 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
181271000
181275000
181278000
18127-5000
181271000.EA
74.8
CHF
181271000.
181275000.
181278000.
TICI18127-5000
Butyllithium 1.6 M in Hexanen, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formel:
C₄H₉Li Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.68 g/cm³ Flash-Pt: –18 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009414 CAS-Nummer: 109-72-8 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Active base | 1.49 to 1.70 M |
Free base | ≤1 % |