Butylchlorformiat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 162 CHF
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Butylchlorformiat 98%
Butylchlorformiat
Formel: C₅H₉ClO₂
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000650
CAS-Nummer: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA