2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
172020500
172020050
ACRO172020500EA
112
CHF
ACRO172020500
ACRO172020050
2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₈N₂OS MW: 180,23 g/mol Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa) Melting Pt: 162…169 °C |
MDL Number:
MFCD00005787 CAS-Nummer: 1747-60-0 EINECS: 217-130-0 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 169 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |